Przejdź do
EHU144091
MISSION® esiRNA
targeting human HSF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCCTCTCCCAGAGACAAATTTGGGCCTTAGCCCTCACAGGGCCAGGGGCCCCATCATCTCTGACATCCCAGAAGACTCTCCATCCCCTGAGGGGACCAGGCTTTCTCCCTCCAGTGATGGCAGGAGCCCCCCCGCCACTGCCTGTGGCTGTGGTGCAGGCCATCCTGGAAGGGAAAGGGAGCTTCAGCCCCGAGGGGCCCAGGAATGCCCAACAGCCTGAACCAGGGGATCCCAGGGAGATACCTGACAGGGGGCCTCTGGGCCTGGAAAGCGGGGACAGGAGCCCAGAGAGTCTGCTGCCTCCGATGCTGCTTCAGCCCCCTCAAGAAAGTGTGGAACCTGCAGGGCCTCTAGATGTGCTGGGCCCCAGTCTCCAAGGGCGAGAATGGACCCTGATGGACTTGGACATGGAGCTGT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HSF4(3299)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU013491EHU107721EHU021771
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102878
Ensembl | human accession no.
ENSG00000025156
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185122
Ensembl | human accession no.
ENSG00000133835
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCCTCTCCCAGAGACAAATTTGGGCCTTAGCCCTCACAGGGCCAGGGGCCCCATCATCTCTGACATCCCAGAAGACTCTCCATCCCCTGAGGGGACCAGGCTTTCTCCCTCCAGTGATGGCAGGAGCCCCCCCGCCACTGCCTGTGGCTGTGGTGCAGGCCATCCTGGAAGGGAAAGGGAGCTTCAGCCCCGAGGGGCCCAGGAATGCCCAACAGCCTGAACCAGGGGATCCCAGGGAGATACCTGACAGGGGGCCTCTGGGCCTGGAAAGCGGGGACAGGAGCCCAGAGAGTCTGCTGCCTCCGATGCTGCTTCAGCCCCCTCAAGAAAGTGTGGAACCTGCAGGGCCTCTAGATGTGCTGGGCCCCAGTCTCCAAGGGCGAGAATGGACCCTGATGGACTTGGACATGGAGCTGT
esiRNA cDNA target sequence
AAGCCAAGGGAGAGGATTTCAGATGACATCATTATTTATGATGTTACTGATGATAATGCAGATGAAGAAAATATCCCAGTTATTCCAGAAACTAATGAGGATGTTATATCTGATCCCTCCAACTGTAGCCAGTACCCTGATATTGTCATCGTTGAAGATGACAATGAAGATGAGTATGCACCTGTCATTCAGAGTGGAGAGCAGAATGAACCAGCCAGAGAATCCCTAAGTTCAGGCAGTGATGGCAGCAGCCCTCTCATGTCTAGTGCTGTCCAGCTAAATGGCTCATCCAGTCTGACCTCAGAAGATCCAGTGACCATGATGGATTCCATTTTGAATGATAACATCAATCTTTTGGGAAAGGTTGAGCTGTTGGATTATCTTGACAGTATTGACTGCAGTTTAGAGGACTTCCAGGCCATGCTATCA
esiRNA cDNA target sequence
ATTCCCTCCTTGCTCGAGATGGATCTGCCCGTGGGCCCCGGCGCGGCGGGGCCCAGCAACGTCCCGGCCTTCCTGACCAAGCTGTGGACCCTCGTGAGCGACCCGGACACCGACGCGCTCATCTGCTGGAGCCCGAGCGGGAACAGCTTCCACGTGTTCGACCAGGGCCAGTTTGCCAAGGAGGTGCTGCCCAAGTACTTCAAGCACAACAACATGGCCAGCTTCGTGCGGCAGCTCAACATGTATGGCTTCCGGAAAGTGGTCCACATCGAGCAGGGCGGCCTGGTCAAGCCAGAGAGAGACGACACGGAGTTCCAGCACCCATGCTTCCTGCGTGGCCAGGAGCAGCTCCTTGAGAACATCAAGAGGAAAGTGACCAGTGTGTCCACCCTGAAGAGTGAAGACATAAAGATCCGCCAGGA
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGCAAGCCTCAGAGTATCCAAGAATCAACTGGCAGTATAATTGAAGTTCTGAGTAAAATAGATTCAGAAGGAGGAGTTTCAGCAAATCATACTAGTCGTGCAACGTCTACAGCAACATCAGGATTTGCTGGAGCTATTGGCCAGAAACTCCCTCCATTTTCTTATGCTTATACGGAACTGGAAGCTATTATGTATGCCCTTGGAGTGGGAGCGTCAATCAAGGATCCAAAAGATTTGAAATTTATTTATGAAGGAAGTTCTGATTTCTCCTGTTTGCCCACCTTCGGAGTTATCATAGGTCAGAAATCTATGATGGGTGGAGGATTAGCAGAAATTCCTGGACTTTCAATCAACTTTGCAAAGGTTCTTCATGGAGAGCAGTACTTAGAGTTATATAAACCACTTCCCAGAGCAGGAAAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... HSF4(3299)
Gene Information
human ... HSF2(3298)
Gene Information
human ... HSF1(3297)
Gene Information
human ... HSD17B4(3295)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)