Merck
EHU021771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSD17B4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCAGCAAGCCTCAGAGTATCCAAGAATCAACTGGCAGTATAATTGAAGTTCTGAGTAAAATAGATTCAGAAGGAGGAGTTTCAGCAAATCATACTAGTCGTGCAACGTCTACAGCAACATCAGGATTTGCTGGAGCTATTGGCCAGAAACTCCCTCCATTTTCTTATGCTTATACGGAACTGGAAGCTATTATGTATGCCCTTGGAGTGGGAGCGTCAATCAAGGATCCAAAAGATTTGAAATTTATTTATGAAGGAAGTTCTGATTTCTCCTGTTTGCCCACCTTCGGAGTTATCATAGGTCAGAAATCTATGATGGGTGGAGGATTAGCAGAAATTCCTGGACTTTCAATCAACTTTGCAAAGGTTCTTCATGGAGAGCAGTACTTAGAGTTATATAAACCACTTCCCAGAGCAGGAAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mykhaylo S Frasinyuk et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(36), 7623-7629 (2017-09-05)
Cytisine-linked isoflavonoids (CLIFs) inhibited PC-3 prostate and LS174T colon cancer cell proliferation by inhibiting a peroxisomal bifunctional enzyme. A pull-down assay using a biologically active, biotin-modified CLIF identified the target of these agents as the bifunctional peroxisomal enzyme, hydroxysteroid 17β-dehydrogenase-4
Domenica Roberto et al.
The Prostate, 79(15), 1777-1788 (2019-09-11)
Gleason grade is among the most powerful clinicopathological classification systems used to assess risk of lethal potential in prostate cancer, yet its biologic basis is poorly understood. Notably, pure low-grade cancers, comprised predominantly of Gleason pattern 3 (G3) are typically