Przejdź do
EHU034591
MISSION® esiRNA
targeting human SECISBP2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACAGTGAAAGGGCTGATGGAACTATATCATCTGAGATAAAATCAGCTAGAGGTTCACATCATTTGTCCATTTACGCTGAGAATAGTTTGAAATCAGATGGTTACCATAAGCGAACAGACAGGAAATCCAGAATCATTGCAAAAAATGTATCTACCTCCAAACCTGAGTTTGAATTTACCACACTGGACTTTCCTGAACTGCAAGGTGCAGAGAACAATATGTCAGAGATACAGAAGCAACCCAAGTGGGGACCTGTCCACTCTGTCTCTACCGACATTTCTCTTCTAAGAGAAGTAGTAAAACCAGCTGCAGTGTTATCAAAGGGTGAAATAGTGGTGAAAAATAACCCAAATGAATCTGTAACTGCTAATGCCGCTACCAATTCTCCTTCATGTACAAGAGAGTTATCTTGGACACCAATGGGTTATGTTGTTCGACAGACATTATCTACAGAACTGTCAGCAGCCCCTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SECISBP2(79048)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU009701EHU047601EHU157731
esiRNA cDNA target sequence
TGACAGTGAAAGGGCTGATGGAACTATATCATCTGAGATAAAATCAGCTAGAGGTTCACATCATTTGTCCATTTACGCTGAGAATAGTTTGAAATCAGATGGTTACCATAAGCGAACAGACAGGAAATCCAGAATCATTGCAAAAAATGTATCTACCTCCAAACCTGAGTTTGAATTTACCACACTGGACTTTCCTGAACTGCAAGGTGCAGAGAACAATATGTCAGAGATACAGAAGCAACCCAAGTGGGGACCTGTCCACTCTGTCTCTACCGACATTTCTCTTCTAAGAGAAGTAGTAAAACCAGCTGCAGTGTTATCAAAGGGTGAAATAGTGGTGAAAAATAACCCAAATGAATCTGTAACTGCTAATGCCGCTACCAATTCTCCTTCATGTACAAGAGAGTTATCTTGGACACCAATGGGTTATGTTGTTCGACAGACATTATCTACAGAACTGTCAGCAGCCCCTA
esiRNA cDNA target sequence
AACACTGGGGCAAGTTTCTGGCTTTTTATCAGTATGCAAAATCATTTAACTCAGATGACTTTGATTATGAAGAGCTGAAGAATGGAGACTACGTCTTCATGAGGTGGAAGGAACAGTTTCTGGTCCCAGATCACACGATCAAAGACATCAGTGGTGCTTCTTTTGCCGGGTTCTACTACATCTGCTTTCAGAAGTCAGCAGCCTCCATAGAGGGCTACTACTACCATAGGAGTTCAGAATGGTATCAGTCCCTCAATCTAACCCATGTTCCTGAACACAGTGCACCCATCTATGAATTCCGGTGACAACGGTTCAGAACAGCAACCAAATAAAACTGAACTTGGCAAAAAAGAACTTTGCCGAGAAAATTGTGTACCTGCCAGAACCAGGAGAAGTGTGTTCCTGTTTCTTCACGAGCAGACTCGCATCACAAA
esiRNA cDNA target sequence
GAAAATCTTTCCCCCACCTCTTCCCAAATGATTCAGCAGTCTCATGATAATCCAAGTAACTCTCTGTGTGAAGCACCTTTGAACATTTCACGTGATACTTTGTGTTCAGATGAATACTTTGCTGGTGGCTTACACTCATCTTTTGATGATCTTTGTGGAAACTCAGGATGTGGAAATCAGGAAAGGAAGTTGGAAGGATCCATTAATGACATTAAAAGTGATGTGTGTATTTCTTCACTTGTATTGAAAGCAAATAATATTCATTCATCACCATCTTTCACTCACCTCGATAAATCAAGTCCTCAGAAATTTCTGAGTAATCTTTCAAAGGAAGAAATAAACTTGCAAAGAAATATTGCAGGTAAAGTAGTCACCCCTGACCAAAAGCAGGCTGCAGGTATGT
esiRNA cDNA target sequence
AGACCAGACCAAGATCCTGAAGTAAGTGAAGAAATGGATGAGAGGTTTAGATATGAAAGTGATTTTGATAGAAGACTTTCGAGAGTGTATACAAATGACAGGATGCACAGGAACAAACGAGGGAATATGCCTCCTATGGAACATGATGGGGATGTTATAGAACAGTCAAACATAAGAATTTCATCTGCTGAAAATAAAAGTGCTCCAGACAATGAAACATCCAAATCTGCTAATCAAGATACCTGTAGTCCTTTTGCAGGGATGCTCTTTGGAGGTGAAGATCGAGAACTTATTCAGAGAAGGAAAGAGAAATACAGACTAGAACTGTTGGAACAAATGGCTGAGCAACAGAGGAACAAGAGACGAGAAAAAGATTTAGAACTCAGGGTTGCAGCGTCTGGAGCACAAGACCCTGAGAAATCGCCTGATAGACTAAAGCAGTTTAGTGTGGCACCAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187742
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141034
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147316
Ensembl | human accession no.
ENSG00000104218
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... SECISBP2(79048)
Gene Information
human ... GID4(79018), C17orf39(79018)
Gene Information
human ... MCPH1(79648)
Gene Information
human ... CSPP1(79848)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_024077
NCBI accession no.
NM_024052
NCBI accession no.
NM_024596
NCBI accession no.
NM_001077204
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU034591-20UG04061828545391
EHU034591-50UG04061828298211