Kluczowe dokumenty
EHU047601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MCPH1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAAATCTTTCCCCCACCTCTTCCCAAATGATTCAGCAGTCTCATGATAATCCAAGTAACTCTCTGTGTGAAGCACCTTTGAACATTTCACGTGATACTTTGTGTTCAGATGAATACTTTGCTGGTGGCTTACACTCATCTTTTGATGATCTTTGTGGAAACTCAGGATGTGGAAATCAGGAAAGGAAGTTGGAAGGATCCATTAATGACATTAAAAGTGATGTGTGTATTTCTTCACTTGTATTGAAAGCAAATAATATTCATTCATCACCATCTTTCACTCACCTCGATAAATCAAGTCCTCAGAAATTTCTGAGTAATCTTTCAAAGGAAGAAATAAACTTGCAAAGAAATATTGCAGGTAAAGTAGTCACCCCTGACCAAAAGCAGGCTGCAGGTATGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María Arroyo et al.
Genes, 11(4) (2020-04-12)
The capacity of Topoisomerase II (Topo II) to remove DNA catenations that arise after replication is essential to ensure faithful chromosome segregation. Topo II activity is monitored during G2 by a specific checkpoint pathway that delays entry into mitosis until
Alessandro Cicconi et al.
Nature communications, 11(1), 5861-5861 (2020-11-19)
Telomeres protect chromosome ends from inappropriately activating the DNA damage and repair responses. Primary microcephaly is a key clinical feature of several human telomere disorder syndromes, but how microcephaly is linked to dysfunctional telomeres is not known. Here, we show
Chunxiao Yan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(3), 2710-2718 (2015-06-06)
This study was designed to investigate the role of MCT1 in the development of cisplatin-resistant ovarian cancer and its possible relationship with Fas. We found the expression of MCT1 was obviously increased both in cisplatin-resistant ovarian cancer tissue and A2780/CP