Przejdź do
EC222
GenElute-E Bufor do ładowania żelu RNA
greener alternative
2X Loading dye for RNA gel electrophoresis. 500µL for 100 samples.
Synonim(y):
Bufor do ładowania żelu RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 sample(s) (per 500 µL of reagent)
feature
Intended use (For stabilization of RNA samples for RNA gel electrophoresis)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
sample volume: 10 μL per lane
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Do stabilizacji RNA do elektroforezy żelowej RNA. Odczynnik jest gotowy do użycia w postaci 2x stężonego roztworu. Odczynnik zawiera glicerol do łatwego ładowania i błękit bromofenolowy do wizualizacji migracji elektroforezy. Na 500 μL odczynnika można przeanalizować 100 próbek RNA (przy użyciu 10 μL na studzienkę).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Preparation Note
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. ZestawyGenElute-E są zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania są oznaczone znakiem FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i wyprodukowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC111EC600G2526
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
test parameters
sample volume: 10 μL per lane
test parameters
-
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
test parameters
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
feature
Intended use (For stabilization of RNA samples for RNA gel electrophoresis)
feature
Intended use (For stabilization of tissue samples prior to DNA or RNA purification)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For depletion of impurities and partial fractions (<50 bp) from DNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
feature
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EC222-5EA04061842202911
EC222-1EA04061842202904