Przejdź do
E9658
Enalaprilat dihydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O5 ·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
278-459-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator.
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator. Enalaprilat has nM potency versus ACE and also activates B1 receptors to release NO.
Enalapril, the ethyl ester of enalaprilat exhibits slight pharmacological activity until it is hydrolyzed in the liver to enalaprilat. Enalaprilat, a IV form of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor (ACE) prevents the transformation of angiotensin I to angiotensin II, a potent vasoconstrictor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors and Bradykinin Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0404T4827Y0000615
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
Sanofi Aventis
originator
Abbott
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalaprilat dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)