Przejdź do
T4827
Trandolapril
≥98% (HPLC), white, powder
Synonim(y):
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Mavik
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
656,20 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
656,20 zł
Cena katalogowa772,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Trandolapril has been used as an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor to study its effects on responsiveness of human retinal endothelial cells (HRECs) to vascular endothelial growth factor (VEGF).
Biochem/physiol Actions
Studies have reported that trandolapril inhibits atherosclerosis1 and decreases the occurrence of atrial fibrillation2.
Trandolapril is an ACE inhibitor.
Trandolapril is an ACE inhibitor. Trandolapril differs from other ACE inhibitors in that it has a longer biological half-life and a high degree of lipophilicity.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Trandolapril is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0404P0094Y0000501
Trandolapril European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000501
Trandolapril
description
≥98% (HPLC), white, powder
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
originator
Abbott
originator
Sanofi Aventis
originator
Xoma
originator
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trandolapril
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)