Przejdź do
E9137
Endothelin 3 human, rat
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
ET-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C121H168N26O33S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2643.04
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60%
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H]([C@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N4)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7cnc[nH]7)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc8c[nH]c9ccccc89)C(O)=O
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(159)146-99(64(9)148)120(178)142-91-57-183-184-58-92(115(173)143-96(61(5)6)116(174)137-84(48-69-32-38-74(152)39-33-69)107(165)132-82(108(166)141-90)46-67-28-34-72(150)35-29-67)140-104(162)80(40-41-93(153)154)130-102(160)78(26-18-20-42-122)129-110(168)87(51-94(155)156)135-103(161)79(27-19-21-43-123)128-106(164)83(47-68-30-36-73(151)37-31-68)138-119(177)100(65(10)149)147-111(169)85(133-114(91)172)45-66-22-14-13-15-23-66/h13-17,22-25,28-39,53-54,59-65,76,78-92,96-100,126,148-152H,11-12,18-21,26-27,40-52,55-58,122-124H2,1-10H3,(H,125,127)(H,128,164)(H,129,168)(H,130,160)(H,131,167)(H,132,165)(H,133,172)(H,134,171)(H,135,161)(H,136,163)(H,137,174)(H,138,177)(H,139,175)(H,140,162)(H,141,166)(H,142,178)(H,143,173)(H,144,170)(H,145,176)(H,146,159)(H,147,169)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,179,180)/t62-,63-,64?,65?,76-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,96-,97-,98-,99-,100-/m0/s1
InChI key
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Gene Information
human ... EDN3(1908)
rat ... Edn3(366270)
General description
Endothelin 3 (ET3) belongs to endothelin peptide family, which includes three members, ET-1, -2 and -3. These are 21-amino acid peptides, which are synthesized as precursors. They are converted to biologically active peptides, after being cleaved by proteases. There are two endothelin receptors called ETRA and ETRB, and ET3 binds to ETRB. It is localized to human intestine and colon.[1]
Application
Endothelin 3 has also been used as a ligand for endothelin receptor type B (EDNRB) in ex vivo enteric NCC (eNCC) migration assays.[2]
Endothelin 3 human, rat has been used for culturing neural tube explant culture,[3] and the pharmacological study of endothelin receptors.[4]
Biochem/physiol Actions
Endothelin 3 (ET3) is a vasoconstrictor that acts in a paracrine and autocrine manner, and in intestinal lamina propria causes the degranulation of mast cells. It results in the release of ions from intestinal epithelial cells. In acute and chronic intestinal inflammation, it is overexpressed. It is also up-regulated in colon carcinoma, where it supports cell proliferation and survival. It might be involved in colon homeostasis, and is essential for the survival and proliferation of goblet cells.[1] In mice, it is essential for the development of pigment cells derived from neural crest (NC).[5] Its expression is de-regulated in metastatic melanoma.[6]
Potent vasoconstrictor from vascular endothelial cells.
Potent vasoconstrictor from vascular endothelial cells; preferred agonist for ETB endothelin receptors. Induces the production of VEGF.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E9012N9407E7764
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
white
UniProt accession no.
P13207, P14138
UniProt accession no.
P20800
UniProt accession no.
P01303
UniProt accession no.
P05305
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)