Merck
E4274
Sigma-Aldrich
Endotoxin Removal solution
Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
Synonim(y):
Bufor usuwania ET, Odczynnik do usuwania ET, Rozwiązanie do usuwania ET, Rozwiązanie do usuwania endo, Usuwanie zanieczyszczeń endotoksynami, bufor do usuwania endo, bufor do usuwania endotoksyny, oczyszczanie plazmidów endo, oczyszczanie plazmidów endo free, odczynnik do usuwania endo, odczynnik do usuwania endotoksyn
Wybierz wielkość
25 ML
904,00 zł
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
904,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Zastosowanie
Endotoxin Removal solution has been used to remove lipopolysaccharide (LPS) from Baker′s yeast RNA.[1]
Działania biochem./fizjol.
The reagent relies on the micellar properties of Triton X-114 to remove endotoxins from solution. When warmed above 20 °C, micelles aggregate into a separate phase that sequesters amphiphilic solutes, including lipopolysaccharides. The hydrophilic DNA remains in the aqueous phase.
Ilość
1 volume treats 5 volumes of DNA solution (≤1mg/ml)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of endotoxin through an aptamer-based impedance biosensor.
Su W
Biosensors And Bioelectronics, 32(1), 32-36 (2012)
M Cotten et al.
Gene therapy, 1(4), 239-246 (1994-07-01)
Endotoxin (lipopolysaccharide, LPS) is commonly found as a contaminant in plasmid DNA preparations. We demonstrate here that the quantities of LPS typically contaminating DNA preparations can generate a toxicity to primary cells (primary human skin fibroblasts, primary human melanoma cells)
Produkty
FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.
Często zadawane pytania dotyczące zanieczyszczenia endotoksynami bakteryjnymi, szczegóły dotyczące testowania endotoksyn za pomocą testu LAL oraz wskazówki dotyczące unikania zanieczyszczenia w hodowlach komórkowych.