Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
1190,00 zł
Cena katalogowa1400,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócelectrode L
110 mm
stem O.D.
6 mm
General description
The combination of a pH indicating and Ag/AgCl reference half-cell in one electrode provides ease of handling and smaller sampling requirements. Combination double junction electrodes are Tris compatible with a maximum temperature of 80°C, and are recommended for proteins, metal ions, sulfides or other substances that will react with either Ag or AgCl. Combination Ag/AgCl electrodes are suggested for higher temperature applications (100°C). Both types supplied with a 30 in. lead.
Temperature Range:
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| stem O.D. 6 mm | stem O.D. 8 mm | stem O.D. 8 mm | stem O.D. 8 mm |
| electrode L 110 mm | electrode L 120 mm | electrode L 55 mm , with bulb guard | electrode L 120 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?