Kluczowe dokumenty
Z113255
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
Standard pin, electrode L 55 mm , with bulb guard
Wybierz wielkość
1 EA
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. elektrody
55 mm , with bulb guard
śr. zewn. trzonu
8 mm
Opis ogólny
The combination of a pH indicating and Ag/AgCl reference half-cell in one electrode provides ease of handling and smaller sampling requirements. Combination double junction electrodes are Tris compatible with a maximum temperature of 80°C, and are recommended for proteins, metal ions, sulfides or other substances that will react with either Ag or AgCl. Combination Ag/AgCl electrodes are suggested for higher temperature applications (100°C). Both types supplied with a 30 in. lead.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C Continuous Use
  • -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Cechy i korzyści
Short, narrow stem with bulb guard
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)