Przejdź do
E4637
Elaidic acid
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Oleic acid, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Oleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-006-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726543
MDL number:
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O7501O3380O3880
functional group
oleic acid
functional group
ester
functional group
ester, oleic acid
functional group
ester
biological source
semisynthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
Olea europaea
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elaidic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E4637-1G04061833603901
E4637-5G04061833057551
E4637-25G04061833603918