Przejdź do
E4265
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4015E4140E4390
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
size
76-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
tip size
-3 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-4 mm
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
description
-
color
maroon
color
clear
color
clear
color
maroon
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
silicone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E4265-1EA04061833451137