Przejdź do
E4390
Embedding molds
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
size
55-76 mm , mold
tip size
-4 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4015E414045347
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
color
maroon
color
clear
color
clear
color
-
size
55-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
-
tip size
-4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
-
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)