Przejdź do
E1657
EHT 1864
≥98% (HPLC), Rac function inhibitor, powder
Synonim(y):
5-(5-(7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio)pentyloxy)-2-(morpholinomethyl)-4H-pyran-4-one dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
2541,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27F3N2O4S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2541,50 zł
Cena katalogowa2990,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EHT 1864, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2c(SCCCCCOC3=COC(CN4CCOCC4)=CC3=O)ccnc2c1
InChI
1S/C25H27F3N2O4S.2ClH/c26-25(27,28)18-4-5-20-21(14-18)29-7-6-24(20)35-13-3-1-2-10-33-23-17-34-19(15-22(23)31)16-30-8-11-32-12-9-30;;/h4-7,14-15,17H,1-3,8-13,16H2;2*1H
InChI key
LSECOAJFCKFQJG-UHFFFAOYSA-N
Application
EHT 1864 has been used to study the regulation of the adapter protein dishevelled-1 ubiquitylation by Rac1 activity.
Biochem/physiol Actions
EHT 1864 inhibits Rac function.
EHT 1864 inhibits Rac function. It prevents Aβ40 and Aβ42 production in vitro without direct inhibition of g-secretase.
EHT 1864 induces dissociation of bound nucleotides. EHT 1864 induced inhibition of Rac prevents its association with downstream effectors. It is known to prevent estrogen-induced tumor cell proliferation in breast cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GTP Binding Proteins (Low Molecular Weight) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
EHT 1864 compound sold under license from ExonHit Therapeutics S.A. (www.exonhit.com)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2698SML2669S3944
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1657-10MG04061832981505