Merck
SML2669
ITK7
≥98% (HPLC), PARP11 mono-ADP-ribosylation inhibitor, powder
Synonim(y):
8-methyl-7-(prop-1-yn-1-yl)-2-((pyrimidin-2-ylthio)methyl)quinazolin-4(3H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ITK7, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(N=C(CSC2=NC=CC=N2)NC3=O)C3=CC=C1C#CC
Biochem/physiol Actions
ITK7 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation (MARylation) activity.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PARP11 mono-ADP-ribosylation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)