Przejdź do
E1286
Eeyarestatin I
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), ERAD inhibitor, powder
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-4-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]hydroxyamino]-5,5-dimethyl-2-oxo-1-imidazolidineacetic acid 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25Cl2N7O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
1428,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eeyarestatin I, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2C(C(N(C2=O)CC(=O)NN=CC=Cc4[o]c(cc4)[N+](=O)[O-])(C)C)N(O)C(=O)Nc3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
InChI key
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Eeyarestatin I is a potent inhibitor of endoplasmic reticulum associated protein degradation (ERAD). Specifically targets the p97-associated deubiquinating process (PAD) and inhibits ataxin-3 (atx3)-dependent deubiquitination.
Eeyarestatin I is a potent inhibitor of endoplasmic reticulum associated protein degradation (ERAD). Specifically targets the p97-associated deubiquinating process (PAD) and inhibits ataxin-3 (atx3)-dependent deubiquitination. Also inhibits Sec61-mediated protein translocation at the ER. Displays cytotoxic activity preferentially against cancer cells; induces cell death via the proapoptotic protein NOXA.
Eeyarestatin I or Eer1 promotes transcriptional activation of the pro-apoptotic protein NOXA by inducing activation of the NOXA transcription factors ATF3 and ATF4 and by inhibiting the degradation of histone H2A by blocking its ubiquitination. [1]
Other Notes
This product is a mixture of E/Z imine isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3644SML2993SML1428
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eeyarestatin I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1286-10MG04061833234358