Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥50% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H9O7P.Na/c5-1-3(6)4(7)2-11-12(8,9)10;/h1,3-4,6-7H,2H2,(H2,8,9,10);/q;+1/p-1/t3-,4+;/m0./s1
InChI key
KKDBADMPNGAKHM-RFKZQXLXSA-M
Application
D-Erythrose 4-phosphate (E4P) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize 2-keto-3-deoxy-6-phosphogalactonate (KDPGal) aldolase(s) and 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAH7P) synthase(s) that initiate the shikimate pathway in microorganisms and plants.[1] It may be used as a substrate to identify, differentiate and characterize glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase(s) (GAPDH) involved in surface antigen and virulence factor development in pathogenic microorganisms.[2] E4P may be used in malaria research as an inhibitor of the PfPdx1 component of the PLP (pyridoxal 5′-phosphate) synthase enzymatic complex responsible for the de novo synthesizes vitamin B6 in Plasmodium falciparum.[3]
Biochem/physiol Actions
Erythrose 4-phosphate is an intermediate in the penntose phosphate pathway, as well as the biosynthesis of phenylalanine, tyrosine, tryptophan and metabolism of vitamin B6.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥50% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥75% (calc. on dry substance, enzymatic) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
David Tran et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(22), 6838-6841 (2011-10-08)
3-Deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAH7P) synthase catalyses the first step of the shikimate pathway, which is responsible for the biosynthesis of aromatic amino acids in microorganisms and plants. This enzyme catalyses an aldol reaction between phosphoenolpyruvate and D-erythrose 4-phosphate to generate DAH7P.
J Bongaerts et al.
Metabolic engineering, 3(4), 289-300 (2001-10-26)
Metabolic engineering to design and construct microorganisms suitable for the production of aromatic amino acids and derivatives thereof requires control of a complicated network of metabolic reactions that partly act in parallel and frequently are in rapid equilibrium. Engineering the
Bouchra Elkhalfi et al.
Protein expression and purification, 89(2), 146-155 (2013-03-20)
The gammaproteobacterium Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 is the causal agent of bacterial speck, a common disease of tomato. The mode of infection of this pathogen is not well understood, but according to molecular biological, genomic and proteomic data it
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E0377-25MG | 04061833601068 |
| E0377-100MG | 04061832389288 |
| E0377-10MG | 04061832389295 |
| E0377-5MG | 04061833601075 |