Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O4 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
color
white
SMILES string
O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (T) | assay ≥75% (calc. on dry substance, enzymatic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| color white | color white | color - | color - |
| optical activity [α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water | optical activity [α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glyceric acid sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61786-10MG | 04061832385365 |
| 61786-50MG | 04061832385389 |
| 61786-250MG | 04061832385372 |