Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1432,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H52O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-586-9
NACRES:
NA.25
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant kernels (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*25,28H,3-24H2,1-2H3
InChI key
RURSPNRVQHSFCU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| biological source plant kernels (palm) | biological source plant | biological source - | biological source - |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D9758-1G | 04061833591062 |
| D9758-100MG | 04061833591055 |