Przejdź do
T4891
Glyceryl tridodecanoate
≥99%
Synonim(y):
1,2,3-Tridodecanoylglycerol, 1,2,3-Trilauroylglycerol, Glycerol trilaurate, Glyceryl trilaurate, Tridodecanoin, Trilaurin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.00
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-687-0
Beilstein/REAXYS Number:
1730452
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
46.5 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
InChI key
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of new lipid-based paclitaxel nanoparticles using sequential simplex optimization.: This article presents the development of lipid-based nanoparticles for drug delivery, utilizing glyceryl tridodecanoate as a component. The optimized nanoparticles show potential for improved delivery and efficacy of paclitaxel, a chemotherapeutic agent (Dong et al., 2009).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7517T5534T9126
biological source
plant
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils))
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
≥95% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)