Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł 1935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1935,00 zł
Cena katalogowa2580,00 złZaoszczędź 25%recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mol wt
estimated mol wt 3.9 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB1(1672)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria, viruses | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum fungi, mycobacteria, viruses |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder (from 10 mM acetic acid) | form lyophilized powder (from 10 mM acetic acid) | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Syntetyzowane rybosomalnie peptydy przeciwdrobnoustrojowe są obiecującym przedmiotem badań nad antybiotykami w obliczu oporności bakterii i pojawiających się chorób zakaźnych.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D9565-5UG | 04061833590874 |