Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3350,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
1 mg/mL (in 1% TFA in H20)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C63H118N24O13S2/c1-13-34(11)46-57(97)78-38(21-17-25-75-62(69)70)49(89)83-43(31(5)6)54(94)82-42(53(93)79-39(59(99)100)22-18-26-76-63(71)72)29-102-101-28-41(81-51(91)40(27-30(3)4)80-48(88)36(64)19-15-23-73-60(65)66)52(92)77-37(20-16-24-74-61(67)68)50(90)86-47(35(12)14-2)58(98)85-44(32(7)8)55(95)84-45(33(9)10)56(96)87-46/h30-47H,13-29,64H2,1-12H3,(H,77,92)(H,78,97)(H,79,93)(H,80,88)(H,81,91)(H,82,94)(H,83,89)(H,84,95)(H,85,98)(H,86,90)(H,87,96)(H,99,100)(H4,65,66,73)(H4,67,68,74)(H4,69,70,75)(H4,71,72,76)/t34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-/m0/s1
InChI key
RHISNKCGUDDGEG-CJMCYECYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes, enzyme | inhibits | mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action cell wall synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder (from 10 mM acetic acid) | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ~90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay 89.0-100.5% anhydrous basis |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?