Przejdź do
D9527
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
Synonim(y):
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
avg. diam.
27 mm , when full
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
capacity
~175 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9277D9402D9652
capacity
~175 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~110 mL/ft
avg. diam.
27 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)