Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ft | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócavg. diam.
49 mm , when full
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
capacity
~640 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | avg. flat width 33 mm (1.3 in.) |
| avg. diam. 49 mm , when full | avg. diam. 6 mm , when full | avg. diam. 27 mm , when full | avg. diam. 21 mm , when full |
| capacity ~640 mL/ft | capacity ~10 mL/ft | capacity ~175 mL/ft | capacity ~110 mL/ft |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?