Przejdź do
SML1535
DMH2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline, VU0364849
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
459,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Cena katalogowa540,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCOC2=CC=C(C(C=N3)=CN4C3=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4)C=C2)CCOCC1
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-2-4-26-24(3-1)23(9-10-28-26)25-18-30-32-19-21(17-29-27(25)32)20-5-7-22(8-6-20)34-16-13-31-11-14-33-15-12-31/h1-10,17-19H,11-16H2
InChI key
DXLXRNZCYAYUED-UHFFFAOYSA-N
General description
DMH2 is a small molecule, which has ability to inhibit BMP type I receptors. The bone morphogenetic proteins (BMP) signal inhibition further decreases expression of Id proteins in lung cells.[1]
Biochem/physiol Actions
DMH2 is a potent antagonist of the BMP receptor activin receptor-like kinase 3 (ALK3, BMPR-IA) that enhance liver regeneration. DMH2 potently inhibits BMP signaling and induced the greatest reduction of cell growth and expression of Id family members in H1299 non-small cell lung carcinoma cells.
DMH2 is a potent antagonist of the BMP receptor activin receptor-like kinase 3 (ALK3, BMPR-IA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8946SML1832203646
DMH1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8946
DMH1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
color
white to beige
color
light yellow to orange
color
white to beige
color
orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)