Przejdź do
D7196
2,5-Dimethyl-celecoxib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,5-Dimethylcelecoxib, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
372,30 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16F3N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
372,30 zł
Cena katalogowa438,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
InChI key
NTFOSUUWGCDXEF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethyl-celecoxib has been used
  • To block the synthesis of prostaglandin E2 and to study effect of transforming growth factor-2 signaling towards cyclooxygenase-2 expression.[1]
  • In an in vitro study to analyze its pro-oxidative capacities in metastatic melanoma/ breast cancer cells.
  • To study its interaction between silymarin on chemically induced osteoarthritis in rats.[2]
Biochem/physiol Actions
Celecoxib analog devoid of COX-2 inhibitor activity, induces apoptosis by inhibiting expression of survivin.
Celecoxib, and the inactive analog 2′,5′-dimethyl celecoxib both induce apoptosis in a many cancer cell lines by down-regulating the expression of survivin. This activiy is mediated via an AKT mediated pathway, and is unique to this class of cyclo-oxygenase inhibitors, as non-selective NSAIDs or other COX-2 specific inhibitors such as rofecoxib, do not effect survivin expression. Unlike celecoxib, 2′,5′-dimethyl celecoxib is devoid of any inhibitory activity against COX-2.
Celecoxib is a pyrazole derivative containing sulfonamide substituent. It is mostly metabolized by the cytochrome P450 2C9 system. Celecoxib possess anti-inflammatory action and can enhance antidepressant response.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2014SML2226PZ0195
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dimethyl-celecoxib
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)