Przejdź do
SML2014
Deracoxib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, SC-046, SC-46, SC-59046
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14F3N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)c1n[n](c(c1)c3cc(c(cc3)OC)F)c2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C17H14F3N3O3S/c1-26-16-7-2-10(8-13(16)18)15-9-14(17(19)20)22-23(15)11-3-5-12(6-4-11)27(21,24)25/h2-9,17H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI key
WAZQAZKAZLXFMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Deracoxib is an orally active cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with >48-fold selectivity over COX-1 (IC50 of 203-189 nM against COX-2-dependent PGE2 production vs. IC50 of 9.85-9.96 μM against COX-1-dependent TxB2 production in dog whole blood). Deracoxib is also reported to exhibit inhibitory activity against phosphodiesterase (Ki = 3.6 μM against human PDE4D3) as well as positive modulatory effiacy toward 2-APB-stimulated transient receptor potential vanilloid 3 channel (TRPV3) activity.
Orally active COX-2 inhibitor with >48-fold selectivity over COX-1. Also inhibits PDE4D3 and enhances 2-APB-stimulated TRPV3 activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7196SML3491SML1241
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. SML- portfolio recommended for which segments? Can we offer this to customer as INNs (International Nonproprietary Names) standards. Please also share with us the complete brochure of SML- products.
    1 answer
    1. This product is suitable for research use only. There are a number of products that are identified as 'generic' compounds, including those with the SML prefix. However, none of these compounds would be suitable for use as Active Pharmaceutical Ingredients. Unfortunately, these products have not been listed in a single brochure.