Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.45
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-937-2
Beilstein/REAXYS Number:
2364249
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
suitability
suitable for detection of phenols
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Colorimetric assay for methimazole in tablet formulations using the 2,6-dichloroquinone chloroimide reagent.
R Gatti et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 40(3), 71-76 (1985-03-01)
Mara Andréia Gotardo et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(4), 1103-1109 (2007-07-25)
This paper describes an analytical reflectometric method that has an objective not only the industrial quality control but also to detect possible falsifications and/or adulterations of propranolol in pharmaceutical formulations. The method is based on the diffuse reflectance measurements of
P Orlewski et al.
Medycyna pracy, 33(4), 215-221 (1982-01-01)
So far there has not been any quick and simple method to estimate phenol exposure or phenol poisoning directly at the workstation. Our work was aiming at a modification of Lutogniewska's method of determining phenol in the saliva as an
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D6511-10G | 04061833587713 |
| D6511-25G | 04061832342580 |
| D6511-5G | 04061833587720 |
| D6511-50G | 04061832342597 |