Wstecz
2,6-dichlorochinon-4-chloroimid
Synonim(y):
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide,
N
,2,6-Trichloro-
p
-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
6
H
2
Cl
3
NO
Numer CAS:
101-38-2
Masa cząsteczkowa:
210.45
Numer WE:
202-937-2
Products
Kategoria produktu
reagents (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (2)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Działanie
Poziom jakości
Zastosowanie
Czystość aplikacyjna
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
1.03037
2,6-dichlorochinon-4-chloroimid,
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Rozwiń
Wyświetl ceny
D6511
2,6-dichlorochinon-4-chloroimid,
≥95% (TLC), suitable for detection of phenols
Rozwiń
Wyświetl ceny
35620
2,6-dichlorochinon-4-chloroimid,
for spectrophotometric det. of vitamin B
6
, ≥99.0%