Przejdź do
D6375
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate
98-100%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
2′-Deoxy-AMP, 2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
821,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.22
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
211-503-1
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
98-100%
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
General description
N2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate is a nucleotide that serves as a building block for DNA synthesis.
Application
2’-deoxyadenosine-5’-monophosphatehas been used to study proteins via UV resonance Raman spectroscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7750M9131D7625
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
Sigma Grade
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial (fermentation)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98-100%
assay
≥95.0%
assay
≥98%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)