Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 999,00 zł |
Informacje o tej pozycji
999,00 zł
Nazwa produktu
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate, Sigma Grade, ≥95.0%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥95.0%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade Sigma Grade | grade Sigma Grade |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source microbial (fermentation) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95.0% | assay 98-100% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?