Przejdź do
D5773
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
DPBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
Preparation Note
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59300CD8662D4031
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
DPBS, Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
DPBS, Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
DPBS, Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
DPBS, Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5773-10L04061833586815
D5773-50L04061835568345
D5773-10X1L04061835514113
Questions
  1. Hello, it is my first time buying DPBS powder. May I know how much should I weigh to prepare 1M of solution? My product is D5773-10L. Thank you.
    1 answer
    1. DPBS and other basal salt solutions are multi-component formulations. In total, this product requires 9.6 g to prepare 1L of a 1X solution. A molar concentration will not apply to the entire final product, only to the concentration of the individual components. See the link below for a formulation table for the DPBS products. The concentration of each component in these formulations are listed:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/354/091/d5773for.pdf