Przejdź do
D5764
2,3-Diphospho-D-glyceric acid pentasodium salt
glycolysis metabolite
Synonim(y):
2,3-DPG, D-Glycerate 2,3-diphosphate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H3O10P2Na5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.95
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
form
powder
impurities
3-phosphoglyceric acid, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 24.5-32.5% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8O10P2.Na.H/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8;;/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
JJEMSNINYKJOBZ-YBBRRFGFSA-N
Application
D-Glycerate 2,3-diphosphate, cofactor of both phosphoglyceric acid mutase and hemoglobin, may be used as a reference compound in analysis of blood cell (erythrocyte) glycolysic cycle metabolites.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of glycolysis within human erythrocytes produced by 2,3-diphosphoglycerate mutase in an alternative to the glycolytic pathway. Binds to hemaglobin to reduce oxygenation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8877D913419710
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
egg white
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to faintly brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ida Stangerup et al.
Transfusion, 57(8), 1905-1911 (2017-04-30)
No former studies have examined how blood donation influences physical performance in women, who due to menstruation may have a slower recovery of performance. Therefore, the aim of this study was to clarify how VO VO VO VO
Yueqi Zhao et al.
Science advances, 6(12), eaaw9679-eaaw9679 (2020-03-29)
Rhesus D (RhD) is one of the most important immunogenic antigens on red blood cells (RBCs). However, the supply of RhD-negative blood frequently faces critical shortages in clinical practice, and the positive-to-negative transition of the RhD antigen remains a great
Linda Larsson et al.
Vox sanguinis, 116(1), 60-70 (2020-09-13)
Commercial blood bags are predominantly made of polyvinyl chloride (PVC) plasticized with di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). DEHP is favourable for storage of red blood cells (RBC). Historically, removal of DEHP from blood bags has been linked to unacceptable haemolysis levels. Oncoming
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5764-25MG04061833586761
D5764-100MG04061832389042
D5764-500MG04061832389066