Przejdź do
P8877
D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt
greener alternative
≥93% dry basis (enzymatic), powder
Synonim(y):
(−)-Disodium D-3-phosphoglycerate, D-Glycerate 3-phosphate disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
119,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5Na2O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.02
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767836
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
<14% water (NMR)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 18-22% (dry basis)
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H](COP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
InChI key
RGCJWQYUZHTJBE-YBBRRFGFSA-L
Application
D-(-)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt has been used in a study to assess the phosphorylation of glyceric acid in aqueous solution. [1] It has also been used in a study to characterize a glutathione- and NAD-dependent arsenate reduction linked to glycolysis. [2]
Biochem/physiol Actions
3-Phosphoglyceric acid is an intermediate in glycolysis. It also a precursor in the formation of serine.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5764P6888P7877
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
-
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥97% (enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?