Przejdź do
D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Synonim(y):
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
97,50 zł
12 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
120 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
97,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dilution Solution is intended for use with Sigma′s Extract-N-Amp Plant PCR Kit. Once the DNA is extracted from the leaf tissue, the Dilution Solution is added to the extract to neutralize inhibitory substances. The extract is then ready for PCR.
Application
Dilution Solution (Extract-N-Amp Plant Dilution Solution) has been used in direct PCR amplification and to prepare template DNA.[1][2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9784T3073N3910
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
feature
Direct PCR
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
input
crude DNA
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5688-1L04061833586716
D5688-1.2ML04061838214416
D5688-120ML04061833586693
D5688-12ML04061833586709