Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.55
14 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
usage
30 mL sufficient for 1,000 extractions, sufficient for 1000 reactions
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Tissue Preparation Solution is intended for use with the Extract-N-Amp™ Tissue PCR kits, REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR kits, and SYBR™ Green Extract-N-Amp Tissue PCR kits. This product is intended to supplement the kit reagents, where there are many extractions.
Application
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| feature Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?