Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClN5O5PS2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O5PS2.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(26-15)5-25-28(24,29)27-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,29)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-,28?;/m1./s1
InChI key
AWXMSJRRXLCVMW-JVSRKQJHSA-M
Biochem/physiol Actions
Lipophilic analog of the competitive inhibitor of protein kinase A (cyclic AMP antagonist).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form lyophilized solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| packaging vial of 5 μmol | packaging - | packaging - | packaging - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?