Przejdź do
D4641
n-Dodecyl β-D-maltoside
≥98% (GC)
Synonim(y):
DDM, Lauryl-β-D-maltoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6410,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
24 160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H46O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
corn
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
N-dodecyl-β-D-maltoside, also known as Lauryl Maltoside, stands as a non-ionic surfactant and derivative of pyrene (Py). Functioning as an alkyl maltopyranoside detergent, it excels particularly in the solubilization and crystallization of membrane proteins, making it a crucial tool in cell biology and biochemical research. Its unique capability arises from its adeptness at forming micelles that mimic the membrane environment, thereby preserving the α-helical structures and native conformations of membrane-associated proteins.
In addition to its primary function, N-dodecyl-β-D-maltoside has diverse applications, including the purification and stabilization of RNA polymerase, the detection of protein-lipid interactions, and serving as a substrate for glucosyl and xylosyl transfer by glycogenin. Its mild and non-denaturing properties have further led to its utilization in protein-anesthetic studies. Overall, N-dodecyl-β-D-maltoside emerges as a versatile detergent with a broad range of applications in membrane protein research and beyond. Its pivotal role in preserving protein structure and function establishes it as an indispensable tool for exploring the intricacies of membrane biology.
Application
Non-ionic detergent for the stabilization and activation of enzymes and for membrane research.
Non-ionic detergent used to extract and solubilize proteins.
n-Dodecyl β-D-maltoside has been used in a study to assess the mapping of unfolding states of integral helical membrane proteins by GPS-NMR and scattering techniques. [1]
Features and Benefits
  • Highly versatile surfactant for your cell biology and biochemical research
  • Suitable for protein quantification
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5172850520P324355
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecyl β-D-maltoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Kenneth P Watkins et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 102(2), 369-382 (2019-12-04)
Synthesis of the D1 reaction center protein of Photosystem II is dynamically regulated in response to environmental and developmental cues. In chloroplasts, much of this regulation occurs at the post-transcriptional level, but the proteins responsible are largely unknown. To discover
Ryutaro Tokutsu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31574-31581 (2012-07-18)
Photosystem II (PSII) is a multiprotein complex that splits water and initiates electron transfer in photosynthesis. The central part of PSII, the PSII core, is surrounded by light-harvesting complex II proteins (LHCIIs). In higher plants, two or three LHCII trimers
Ka Young Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 287(43), 36305-36311 (2012-08-16)
The G protein-coupled β(2)-adrenoreceptor (β(2)AR) signals through the heterotrimeric G proteins G(s) and G(i) and β-arrestin. As such, the energy landscape of β(2)AR-excited state conformers is expected to be complex. Upon tagging Cys-265 of β(2)AR with a trifluoromethyl probe, (19)F
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4641-10MG04061832888453
D4641-25G04061835512430
D4641-500MG04061833565599
D4641-5G04061833565704
D4641-1G04061833565582
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How stable is n-Dodecyl β-D-maltoside (D4641 or D5172) once it is dissolved?
    1 answer
    1. The product should not be stored for more than one day once it is dissolved.