Kluczowe dokumenty
850520P
Avanti
n-dodecyl-β-D-maltoside (DDM)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
opis
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
Próba
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
510.62 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)