Przejdź do
D4505
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
≥99%
Synonim(y):
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H11N2O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-148-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
aqueous base: soluble
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
General description
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt is a derivative of phenytoin. 5,5-Diphenylhydantoin is used for treating epilepsy and has antiepileptic activity. It functions by blocking the sodium channels and modulates excitation of neurons. However, the side effects include hypertrichosis and overgrowth of gum tissue around the teeth. It promotes proliferation of the neural stem cells by modulating growth factors. Diphenylhydantoin is toxic and induces apoptosis in cultured cerebellar granule neurons.
Application
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt has been used:
  • in the cream preparation for treating burn wounds
  • in seizure behavior testing as an anticonvulsant in Drosophila
  • in in vivo embryo toxicity test in mouse embryonic stem cells
Biochem/physiol Actions
Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes perhaps through effects on Na+, K+, and Ca2+ channels.
Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D40071535507SML0117
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
aqueous base: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4505-25G04061833564479
D4505-100G04061833564462