Przejdź do
D4007
5,5-Diphenylhydantoin
≥98%
Synonim(y):
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-328-6
Beilstein/REAXYS Number:
384532
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
293-295 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
General description
5,5-Diphenylhydantoin is an anticonvulsant, which is used to treat tonic-clonic seizures, complex partial seizures and neurosurgical related seizures. It induces osteoblast proliferation and differentiation. 5,5-Diphenylhydantoin used to treat epilepsy. It reduces the hyperexcitability of tissues and may be associated with cerebellar atrophy.
Application
5,5-Diphenylhydantoin has been used for phenytoin treatment. It has also been used to slow down or prevent mesoendoderm cell migration.
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant.
Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes perhaps through effects on Na+, K+, and Ca2+ channels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11391535008P1290000
Phenytoin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535008
Phenytoin
Phenytoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1290000
Phenytoin
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Diphenylhydantoin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4007-100G04061833563793
D4007-5G04061833563809