Przejdź do
D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
osteoclastic activity inhibitor, powder
Synonim(y):
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2O6Cl2Na2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
245-078-9
MDL number:
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Analog of pyrophosphate ion that inhibits the osteoclastic activity leading to bone resorption and osteoporosis. The compound is used in cancer research, especially in skeletal metastases and breast carcinoma.[1][2] When entrapped in liposomes, it is used for macrophage-selective depletion (macrophage "suicide" technique), especially in spleen and liver.[3] Found also to inhibit collagenase and matrix metalloproteinase1.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6899D3506233183
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
solubility
water: 1 mg/mL
Gene Information
rat ... Man2a1(25478), Si(497756)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)