Przejdź do
D4287
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate triammonium salt
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)
Synonim(y):
DMAPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
451,50 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O7P2 · 3NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
liquid
451,50 zł
Cena katalogowa602,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
VBUNGGIXIOHBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
695795474738426
assay
≥90% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
-
concentration
-
concentration
-
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Carla Araya-Cloutier et al.
PloS one, 12(3), e0174665-e0174665 (2017-03-30)
Acceptor substrate specificity of Streptomyces roseochromogenes prenyltransferase SrCloQ was investigated using different non-genuine phenolic compounds. RP-UHPLC-UV-MSn was used for the tentative annotation and quantification of the prenylated products. Flavonoids, isoflavonoids and stilbenoids with different types of substitution were prenylated by
Keisuke Yoneyama et al.
Plant & cell physiology, 57(12), 2497-2509 (2016-12-18)
Soybean (Glycine max) accumulates several prenylated isoflavonoid phytoalexins, collectively referred to as glyceollins. Glyceollins (I, II, III, IV and V) possess modified pterocarpan skeletons with C
Jinyue Liu et al.
Plant & cell physiology, 59(1), 128-141 (2017-11-16)
Prenylated isoflavonoids have been found in several legume plants, and they possess various biological activities that play important roles in both plant defense and human health. However, it is still unknown whether prenylated isoflavonoids are present in the model legume
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D4287-5VL04061838178961
D4287-1VL04061833564240