Przejdź do
69579
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
≥93.0% (TLC)
Synonim(y):
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O7P2 · xNH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Assay:
≥93.0% (TLC)
Form:
powder
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Prenyl pyrophosphate, an intermediate in mevalonic acid pathway isoprenoid/terpene biosynthesis, is use to study the kinetics of farnesyl pyrophosphate synthases.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547473842644270
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)