Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 12,600
aggregation number
41
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
conductivity
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable, protein quantification: suitable, protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) nucleic acid detection: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| aggregation number 41 | aggregation number 55 | aggregation number 83 | aggregation number 155 |
| CMC 25-40 mM (20-25°C) | CMC 2-4 mM (20-25°C) | CMC 0.1-0.4 mM (20-25°C) | CMC 0.01-0.06 mM (20-25°C) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?