Przejdź do
40772
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
mp
246 - 248  °C
solubility
water: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Zwitterionic detergent.
Other Notes
Zwitterionic surfactant which effectively solubilises cardiac 5′-nucleotidase[1]; Micorsomal proteins; H+-ATPase from corn roots
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0807H6883T7763
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
155
aggregation number
83
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
mp
246 - 248  °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.B. Bennett et al.
Membrane Biol., 75, 21-21 (1983)
L Goetsch et al.
Vaccine, 19(28-29), 4036-4042 (2001-06-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major respiratory pathogen responsible for severe pulmonary disease. We have developed a parenterally administered vaccine, BBG2Na, which is currently in a phase III clinical trial. BBG2Na comprises residues 130--230 of RSV-A G protein (G2Na)
S M Halling et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 13(5), 408-412 (2001-10-03)
Serologic responses to the newly introduced rough Brucella abortus vaccine strain RB51 have been determined in a dot-blot format using gamma-irradiated RB51 cells as the antigen. Because gamma-irradiated cells are not easily prepared and the signal from cells was not
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
365815-5G04061837073236
40772-50G04061831988321
40772-250G04061831988314