Przejdź do
1535008
USP
Fenytoina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
384532
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenytoin
manufacturer/tradename
USP
mp
293-295 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Phenytoin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Phenytoin Sodium
  • fenytoina w tabletkach do żucia
  • Fenytoina zawiesina doustna
  • fenytoina sodowa do wstrzykiwań
  • Przedłużone kapsułki fenytoiny sodowej
  • Fenytoina złożony żel do stosowania miejscowego
  • Fosfenytoina sodowa do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant.
Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes perhaps through effects on Na+, K+, and Ca2+ channels.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1290000PHR1139PHR1492
Fenytoina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535008
Fenytoina
Phenytoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1290000
Phenytoin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenytoina
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)