Przejdź do
D3385
3′-Dephosphocoenzyme A
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
3′-Desphosphocoenzyme A, dpCoA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
932,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35N7O13P2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
687.55
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Biological source:
synthetic (organic)
932,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤1% CoA
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
InChI key
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Dephosphocoenzyme A is the direct precursor of coenzyme A. It is used for the synthesis of coenzyme A by bifunctional CoA Synthase (CoASy, 4′-phosphopantetheine adenylyltransferase/dephospho-CoA kinase) which performs the transfer of the γ-phosphate of ATP to dephosphocoenzyme A.
3′-Dephosphocoenzyme A has been used as a substrate to initiate transcription.
Biochem/physiol Actions
3′-Dephosphocoenzyme A (DepCoA), also called desphosphoCoA (dpCoA), is synthesized from 4-phosphopantetheine by the enzyme phosphopanthetheine adenylyltransferase. It is an intermediate in coenzyme A biosynthetic pathway. In the presence of dephospho-CoA kinase (CoaE), dephosphocoenzyme A is converted to coenzyme A. 3′-Dephosphocoenzyme shares adenosine-diphosphate substructure as like the purines and is a non-canonical nucleotide and is an initiator of transcription initiation. It is routinely used in in vitro transcription studies to initiate RNA synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6904A9501D134406
assay
≥90% (HPLC)
assay
90-95%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
97%
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)