Przejdź do
D1414
Droperidol
dopamine subtype 2 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-957-8
MDL number:
Form:
powder
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Droperidol,
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
InChI key
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D1, D2 dopamine receptor antagonist; butyrophenone antipsychotic and anti-emetic.
Droperidol is a potent antagonist of dopamine subtype 2 receptor.[1] It is an antipsychotic, which is used to treat acute behavioral anomalies. It helps to manage postoperative nausea and vomiting.[2]
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1229001PHR2585SML1009
Droperidol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229001
Droperidol
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), KCNH1(3756), KCNH2(3757)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Droperidol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D1414-1G04061833559864